4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 249 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Formule: C₁₂H₁₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00175795
CAS nummer: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III