2-methylbut-2-enoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 22 EUR
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Formule: C₅H₈O₂
Smeltpunt: 44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00066864
CAS nummer: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II