2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28868-10G OR28868-1G OR28868-5G
APOSOR28868-10GEA 548 EUR
APOSOR28868-10G APOSOR28868-1G APOSOR28868-5G
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol 90+%
2-[(2-Aminoethyl)thio]ethan-1-ol
Formule: C₄H₁₁NOS
Kookpunt: 97…100 °C (0,4 mm Hg)
Dichtheid: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 117 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00154135
CAS nummer: 24304-84-5
EINECS: 246-142-9
UN: 2735
ADR: 8,III