N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 316 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₆N₂O₂
Smeltpunt: 185…188 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064435
CAS nummer: 99-21-8