5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR28995-1G OR28995-250MG
APOSOR28995-1GEA 99.3 EUR
APOSOR28995-1G APOSOR28995-250MG
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
5-tert-Butyl-3-(chloromethyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₇H₁₁ClN₂O
Kookpunt: 95…100 °C (10 mm Hg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068196
CAS nummer: 175205-41-1
UN: 1760
ADR: 8,III