4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-(4-Carboxyphenyl)-1H-pyrazole
OR29-100MG OR29-250MG OR29-1G
APOSOR29-100MGEA 30.8 EUR
APOSOR29-100MG APOSOR29-250MG APOSOR29-1G
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01569442
CAS nummer: 208511-67-5