6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29015-1G OR29015-5G OR29015-250MG
APOSOR29015-1GEA 132 EUR
APOSOR29015-1G APOSOR29015-5G APOSOR29015-250MG
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
6-Chloro-2,3-dihydro-4H-thiochromen-4-one 1,1-dioxide
Formule: C₉H₇ClO₃S
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052999
CAS nummer: 90396-06-8