2,2-Dimethylpentan-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 162 EUR
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Formule: C₇H₁₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039918
CAS nummer: 564-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III