3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 139 EUR
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₇H₅ClN₂OS
Smeltpunt: 65/70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00111629
CAS nummer: 184970-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III