5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29197-10G OR29197-1G OR29197-5G
APOSOR29197-10GEA 695 EUR
APOSOR29197-10G APOSOR29197-1G APOSOR29197-5G
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
5-(Methylthio)thiophene-2-carbonitrile
Formule: C₆H₅NS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173741
CAS nummer: 175205-78-4