5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 113 EUR
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₆H₆O₄S₂
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00173745
CAS nummer: 60166-86-1