3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 273 EUR
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Formule: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
Smeltpunt: 168…170 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02662353
CAS nummer: 128161-59-1