Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29476-1G OR29476-250MG
APOSOR29476-1GEA 298 EUR
APOSOR29476-1G APOSOR29476-250MG
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Ethyl 2-methyl-5-(3-nitrophenyl)-3-furoate
Formule: C₁₄H₁₃NO₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00277691
CAS nummer: 175276-71-8