2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29479-1G OR29479-5G OR29479-250MG
APOSOR29479-1GEA 186 EUR
APOSOR29479-1G APOSOR29479-5G APOSOR29479-250MG
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-(2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₉NO₃S
Smeltpunt: 210…214 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01313485
CAS nummer: 368869-97-0