5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]toluene, 1-[5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]-3-methylbenzene
OR29506-1G OR29506-250MG
APOSOR29506-1GEA 437 EUR
APOSOR29506-1G APOSOR29506-250MG
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
5-(1-Chloro-2-methylprop-2-yl)-3-(3-methylphenyl)-1,2,4-oxadiazole
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O
MW: 250.724 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01765337
CAS nummer: 680216-08-4