5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 285 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Formule: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090296
CAS nummer: 680216-16-4