(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamate, 2,6-Dichloro-4-[({[3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2-oxazol-4-yl]carbamoyl}oxy)methyl]pyridine
OR29546-250MG OR29546-50MG
APOSOR29546-250MGEA 117 EUR
APOSOR29546-250MG APOSOR29546-50MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Formule: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00207908
CAS nummer: 261622-75-7