Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29586-1G OR29586-5G
APOSOR29586-1GEA 103 EUR
APOSOR29586-1G APOSOR29586-5G
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Methyl 2-[(2,6-dichloro-4-pyridyl)carbonyl]-3-(methylamino)but-2-enoate
Formule: C₁₂H₁₂Cl₂N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00177420
CAS nummer: 82140-55-4