Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29641-1G OR29641-250MG OR29641-500MG
APOSOR29641-1GEA 577 EUR
APOSOR29641-1G APOSOR29641-250MG APOSOR29641-500MG
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 6-(chloromethyl)-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅ClN₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00103423
CAS nummer: 263157-08-0
UN: 3261
ADR: 8,III