2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Cyano-2-methyl-1,3-thiazole, 2-Methylthiazole-4-carbonitrile
OR29666-1G OR29666-250MG
APOSOR29666-1GEA 74.6 EUR
APOSOR29666-1G APOSOR29666-250MG
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
2-Methyl-1,3-thiazole-4-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₂S
Smeltpunt: 58…61 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00068103
CAS nummer: 21917-76-0