6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-(Dimethoxymethyl)-2-sulphanylpyridine-3-carbonitrile
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 228 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂O₂S
Smeltpunt: 132…135 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00173693
CAS nummer: 175277-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III