{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29720-250MG OR29720-50MG
APOSOR29720-250MGEA 117 EUR
APOSOR29720-250MG APOSOR29720-50MG
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
{[({2-[(4-Chlorobenzyl)thio]pyrimidin-4-yl}methylene)amino]oxy}(2,6-dichloropyridin-4-yl)methanone
Formule: C₁₈H₁₁Cl₃N₄O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126320
CAS nummer: 263755-78-8