1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29750-1G OR29750-5G
APOSOR29750-1GEA 95 EUR
APOSOR29750-1G APOSOR29750-5G
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[3-(3,4-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₁H₇Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100034
CAS nummer: 175277-36-8