2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)-1,2-oxazol-5-yl]ethan-1-one
OR29778-1G OR29778-2.5G
APOSOR29778-1GEA 99.3 EUR
APOSOR29778-1G APOSOR29778-2.5G
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
2-Bromo-1-[3-(4-chlorophenyl)isoxazol-5-yl]ethan-1-one
Formule: C₁₁H₇BrClNO₂
Smeltpunt: 152…155 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00662759
CAS nummer: 258506-49-9
UN: 3261
ADR: 8,III