6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR29801-10G OR29801-1G OR29801-5G
APOSOR29801-10GEA 436 EUR
APOSOR29801-10G APOSOR29801-1G APOSOR29801-5G
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
6-[(4-Chlorophenyl)thio]imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₂H₇ClN₂OS₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00102585
CAS nummer: 175277-53-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable