Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 555 EUR
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00662782
CAS nummer: 188937-40-8