α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 83.3 EUR
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Formule: C₇H₄Cl₃NO
Smeltpunt: 93…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192643
CAS nummer: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III