1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1-chloroisoquinoline
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 549 EUR
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13190242
CAS nummer: 1800484-01-8