1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300011-1G OR300011-250MG
APOSOR300011-1GEA 468 EUR
APOSOR300011-1G APOSOR300011-250MG
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester 95+%
1-Oxo-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-boronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₅H₂₀BNO₃
Smeltpunt: 234…237 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11044671
CAS nummer: 376584-30-4