1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-5-cyanoisoquinoline, 1-Chloro-5-cyano-2-azanaphthalene
OR300058-100MG OR300058-250MG
APOSOR300058-100MGEA 67.2 EUR
APOSOR300058-100MG APOSOR300058-250MG
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-5-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18250893
CAS nummer: 1231761-23-1