1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300059-500MG OR300059-250MG
APOSOR300059-500MGEA 409 EUR
APOSOR300059-500MG APOSOR300059-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
1-Chloroisoquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD18250894
CAS nummer: 1260664-41-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable