8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300069-100MG OR300069-250MG
APOSOR300069-100MGEA 22 EUR
APOSOR300069-100MG APOSOR300069-250MG
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
8-Bromo-1-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13193666
CAS nummer: 1233025-78-9