1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300072-250MG OR300072-500MG
APOSOR300072-250MGEA 413 EUR
APOSOR300072-250MG APOSOR300072-500MG
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
1-Hydroxyisoquinoline-6-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22375647
CAS nummer: 1184916-94-6