1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Chloro-7-formyl-2-azanaphthalene, 1-Chloroisoquinoline-7-carbaldehyde, 1-Chloro-7-formylisoquinoline
OR300075-250MG OR300075-100MG
APOSOR300075-250MGEA 217 EUR
APOSOR300075-250MG APOSOR300075-100MG
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
1-Chloroisoquinoline-7-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09835329
CAS nummer: 223671-53-2