3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-6-chloro-2-azanaphthalene
OR300092-1G OR300092-250MG
APOSOR300092-1GEA 816 EUR
APOSOR300092-1G APOSOR300092-250MG
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
3-Bromo-6-chloroisoquinoline
Formule: C₉H₅BrClN
MW: 242.5 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18793407
CAS nummer: 1276056-79-1