Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)-2-azanaphthalene, 5-Bromo-1-(methoxycarbonyl)isoquinoline
OR300109-250MG OR300109-100MG
APOSOR300109-250MGEA 643 EUR
APOSOR300109-250MG APOSOR300109-100MG
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Methyl 5-bromoisoquinoline-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19981746
CAS nummer: 1330750-67-8