5-Bromo-6-methylisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR300110-100MG
OR300110-250MG
APOSOR300110-100MGEA
24.9
EUR
APOSOR300110-100MG
APOSOR300110-250MG
5-Bromo-6-methylisoquinoline
5-Bromo-6-methylisoquinoline
Formule:
C₁₀H₈BrN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09264577 CAS nummer: 1146298-61-4 |