5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300119-1G OR300119-250MG OR300119-5G
APOSOR300119-1GEA 132 EUR
APOSOR300119-1G APOSOR300119-250MG APOSOR300119-5G
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
5-Bromoisoquinolin-1(2H)-one
Formule: C₉H₆BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226915
CAS nummer: 190777-77-6