3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300122-250MG OR300122-1G OR300122-50MG
APOSOR300122-250MGEA 0 EUR
APOSOR300122-250MG APOSOR300122-1G APOSOR300122-50MG
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
3-Chloro-6-methoxyisoquinoline
Formule: C₁₀H₈ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044725
CAS nummer: 82117-20-2