1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300127-250MG OR300127-100MG
APOSOR300127-250MGEA 438 EUR
APOSOR300127-250MG APOSOR300127-100MG
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
1-Amino-6-(hydroxymethyl)isoquinoline
Formule: C₁₀H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22689644
CAS nummer: 1374656-02-6