Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300130-100MG OR300130-250MG
APOSOR300130-100MGEA 326 EUR
APOSOR300130-100MG APOSOR300130-250MG
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate 95%
Methyl 3-chloroisoquinoline-6-carboxylate
Formule: C₁₁H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22689680
CAS nummer: 1416713-88-6