Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300143-1G OR300143-250MG
APOSOR300143-1GEA 246 EUR
APOSOR300143-1G APOSOR300143-250MG
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl 1-methyl-5-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115092
CAS nummer: 247583-69-3