Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300148-1G OR300148-250MG
APOSOR300148-1GEA 547 EUR
APOSOR300148-1G APOSOR300148-250MG
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Ethyl 2-(4-ethylphenyl)thiazole-4-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₅NO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06738347
CAS nummer: 885278-69-3