3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 438 EUR
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199341
CAS nummer: 1429665-44-0