3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 502 EUR
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22199344
CAS nummer: 2096333-80-9