1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 254 EUR
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₅BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18255548
CAS nummer: 1256823-11-6