2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300170-1G OR300170-5G OR300170-250MG
APOSOR300170-1GEA 343 EUR
APOSOR300170-1G APOSOR300170-5G APOSOR300170-250MG
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
2-(1H-Pyrazol-3-yl)acetic acid
Formule: C₅H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03161180
CAS nummer: 102732-63-8