1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 301 EUR
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₆H₇NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD31536717
CAS nummer: 2187435-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III