2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300184-1G OR300184-250MG
APOSOR300184-1GEA 343 EUR
APOSOR300184-1G APOSOR300184-250MG
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
2-Amino-6-bromoquinazolin-4-ol
Formule: C₈H₆BrN₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16250251
CAS nummer: 130148-53-7