3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR300187-1G OR300187-250MG
APOSOR300187-1GEA 337 EUR
APOSOR300187-1G APOSOR300187-250MG
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
3-Iodo-7-methoxy-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Formule: C₈H₇IN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12963282
CAS nummer: 1190316-96-1